Läs mer
syn-2-Pyridinealdoxime, 99+%
Produktkod. 10458290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10458290 25 g Glasflaska 25g
10644992 100 g Glasflaska 100g
10783275 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10458290 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131790250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1193-96-0 | C6H6N2O | 122.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1193-96-0
Molekylformel C6H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 122.13
MDL-nummer MFCD00167166
InChI-nyckel MTFJSAGADRTKCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-2-aldoxime, picolinaldehyde oxime, 2-pyridinecarbaldehyde oxime, z-pyridine-2-carbaldehyde oxime, 2-nitrosomethylidene-1h-pyridine, 2-pyridinealdoxime, e-picolinaldehyde oxime, 2-hydroxyiminomethyl-pyridine, 2-pyridine aldoxime, 2-pyridinecarboxaldehyde, oxime, e
PubChem CID 6740772
IUPAC-namn 2-(nitrosometyliden)-lH-pyridin
LEDER ON=CC1=CC=CC=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material syn-2-Pyridinealdoxime
Smältpunkt 110°C to 113°C
Färg Rosa till vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 21, I, 288
Löslighetsinformation Solubility in water: 15g/L (20°C). Other solubilities: may decompose,265g/L ethanol (20°C),31% in methanol- 18% in acetone (20°C),0.5% in toluene- 0.5% in gasoline (20°C)
Formel vikt 122.13
Procent renhet 99+%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • syn-2-Pyridinealdoxime
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.