Läs mer
syn-2-Pyridinealdoxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | syn-2-Pyridinealdoxime |
| CAS | 1193-96-0 |
| Molekylformel | C6H6N2O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | [C(E)]-2-Pyridinecarboxaldehyde Oxime, (E)-2-Pyridinecarboxaldehyde Oxime, (E)-Picolinaldehyde Oxime, (E)-2-Pyridylaldoxime, syn-2-Pyridine Aldoxime, syn-Pyridin-2-aldoxime |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,9H/b8-5+ |
| LEDER | O\N=C\c1ccccn1 |
| IUPAC-namn | (NE)-N-(pyridin-2-ylmethylidene)hydroxylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.12 |
| Formel vikt | 122.048 |