Läs mer
Thermo Scientific™ Syn-PER™ Synaptisk proteinextraktionsreagens
Produktkod. 12341963 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12341963 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12341963 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 87793
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Isolera synaptosomer som innehåller funktionella synaptiska proteiner från neuronal vävnad och primärt odlade neuroner med detta cellysreagens.
Thermo Scientific™ Syn-PER Synaptic Protein Extraction Reagent är ett patentskyddat cellysreagens för effektiv isolering av synaptosomer som innehåller funktionella synaptiska proteiner från neuronal vävnad och primärodlade neuroner.
Syn-PER Reagens används för att framställa synaptosomer som innehåller biologiskt aktiva pre- och postsynaptiska proteiner. När de används med färsk neuronal vävnad eller primärt odlade neuroner, synaptosomer framställda med Syn-PER Reagens kan användas för att studera synaptisk transmission. De synaptosomala proteinerna som finns i dessa extrakt kan också användas för nedströmsapplikationer såsom Western blotting, immunoutfällning, enzymatiska aktivitetsanalyser och protein-proteininteraktionsstudier. Syn-PER Synaptisk proteinextraktionsreagens minimerar nedbrytningen av fosfoproteiner och är idealisk för studier som kräver bevarande av fosfoproteinintegritet.
Höjdpunkter:
  • Effektiv utvinning– få upp till μ10 g synaptiskt protein per milligram neuronal vävnad eller 4 μg synaptiskt protein per 35 mm skål av primärodlade neuroner (10 6 celler)
  • Mild formulering– isolera livsdugliga synaptosomer, extrahera naturliga synaptiska proteiner och bevara fosfoproteinintegriteten
  • Snabb procedur– erhålla synaptosomal suspension på mindre än en timme
  • Enkelt protokoll– kräver inga ultracentrifugeringssteg
Rekommenderas för:
Isolera funktionella synaptosomer för att studera frisättning av neurotransmittorer; Extrahera pre- och postsynaptiska proteiner för att identifiera förändringar i proteinsammansättning och funktion i synapser; Bevara och studera labila eller övergående proteinfosforyleringshändelser associerade med synapser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 mL
Formatera Liquid
Produkttyp Reagent
Volym (metrisk) 100 mL
Innehåll och lagring Upon receipt store product at 4°C.
Produktlinje Syn-PER