Läs mer
Tocris Bioscience™ SynaptoRed C2
Descripción
SynaptoRedTM C2 is a fluorescent dye; stains synaptic vesicles. Becomes fluorescent when incorporated into plasma membrane, used to follow synaptic activity at the synapse or neuromuscular junction. Excitation and emission spectra are ∽ 515 and 640 nm respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Kvantitet | 1 mg |
| Produkttyp | SynaptoRed™ C2 |
| Renhet | >95% |
| Molekylvikt (g/mol) | 607.51 |
| Inhibitorer | SynaptoRed™ C2 |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?