Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Förbättra konsistensen och tillförlitligheten av din vätskekromatografi (LC) separationer med Thermo Scientific™ Syncronis™ Amino LC-kolonner. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolumner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll.
Mycket reproducerbara separationer
- Noggrant testad stationär fas bunden till kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda.
Utmärkta toppformer för förbättrad upplösning och känslighet
- Tät yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing
- Dubbla ändlock för extra yttäckning
Exceptionell konsistens från kolumn till kolumn
- Tillverkad, förpackad och testad i ISO-9000-ackrediterade anläggningar
- Varje kolumn testas individuellt för att möta stränga specifikationer för retention, effektivitet och toppsymmetri
- Förbättrad automatiserad packningsprocess
Utmärkt prestanda i fyra lägen
- Aminopropylfas fungerar bra i omvänd fas, normal fas, svagt jonbyte och HILIC-lägen
Finns i tre partikelstorlekar
- 1,7 μm för snabba ultrahögpresterande LC (UHPLC)-separationer
- 3 μm och 5 μm för mer traditionell HPLC-analys
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Skyddskassett, 4 st. |
| Diameter (metrisk) | 4 mm |
| För användning med | Uniguard Direct-Connection och fristående hållare |
| Längd (metrisk) | 10 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 320 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.