Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ C18 polära ändkapslade HPLC-kolonner
Produktkod. 11859332 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek unitSize
11859332 50 mm 3 mm 5 μm Varje
11809332 30 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11849332 50 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11889332 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11899332 100 mm 3 mm 5 μm Varje
11819342 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11829342 150 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11849342 150 mm 4 mm 5 μm Varje
11859342 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11889342 250 mm 4 mm 5 μm Varje
11899342 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11899322 100 mm 3 mm 1.7 μm Varje
11889322 100 mm 2.1 mm 1.7μ m Varje
12622745 50 mm 2.1 mm 1.7μ m Varje
11544605 10 mm 4 mm 5 μm Paket med 4
11534605 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 4
11524605 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 4
13433969 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
13423969 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
13413969 100 mm 3 mm 3 μm Varje
13403969 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Produktkod. 11859332 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 97305053030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för förutsägbara HPLC-separationer av föreningar i mycket vattenhaltiga mobila faser.
Säkerställ konsekvent, förutsägbar vätskekromatografi (LC) separationer av polära analyter med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ-kolumner. Kiseldioxid med hög yta och tät stationär fastäckning minimerar sekundära interaktioner och ger reproducerbara högupplösta separationer. Den polära ändkapslade C18-fasen ger optimal retention av polära analyter och är helt kompatibel med 100 % vattenhaltiga mobila faser. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolumner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll.
Mycket reproducerbara separationer
  • Noggrant testad stationär fas bunden till kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda
Utmärkta toppformer för förbättrad upplösning och känslighet
  • Tät yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing
Exceptionell konsistens från kolumn till kolumn
  • Tillverkad, förpackad och testad i ISO-9000-ackrediterade anläggningar
  • Varje kolumn testas individuellt för att möta stränga specifikationer för retention, effektivitet och toppsymmetri
  • Förbättrad automatiserad packningsprocess
Alternativ selektivitet
  • Polär ändkapslad C18 stationär fas förbättrar retentionen av polära analyter
Kompatibel med mycket vattenhaltiga mobila faser
  • Polar ändskydd tillåter användning av 100 % vattenhaltiga mobila faser utan förlust av prestanda eller stabilitet
Finns i tre partikelstorlekar
  • 1,7 μm för snabb ultrahögpresterande LC (UHPLC)-separationer och 3 μm och 5 m μför mer traditionell HPLC-analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 3 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Syncronis
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 19%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Polär
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.