Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ C18 polära ändkapslade HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Används för förutsägbara HPLC-separationer av föreningar i mycket vattenhaltiga mobila faser.
Säkerställ konsekvent, förutsägbar vätskekromatografi (LC) separationer av polära analyter med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ-kolumner. Kiseldioxid med hög yta och tät stationär fastäckning minimerar sekundära interaktioner och ger reproducerbara högupplösta separationer. Den polära ändkapslade C18-fasen ger optimal retention av polära analyter och är helt kompatibel med 100 % vattenhaltiga mobila faser. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolumner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll.
- Noggrant testad stationär fas bunden till kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda
- Tät yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing
- Tillverkad, förpackad och testad i ISO-9000-ackrediterade anläggningar
- Varje kolumn testas individuellt för att möta stränga specifikationer för retention, effektivitet och toppsymmetri
- Förbättrad automatiserad packningsprocess
- Polär ändkapslad C18 stationär fas förbättrar retentionen av polära analyter
- Polar ändskydd tillåter användning av 100 % vattenhaltiga mobila faser utan förlust av prestanda eller stabilitet
- 1,7 μm för snabb ultrahögpresterande LC (UHPLC)-separationer och 3 μm och 5 m μför mer traditionell HPLC-analys
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| För användning med | UHPLC |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelstorlek | 1.7μ m |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 320 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.