Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ C18 polära ändkapslade HPLC-kolonner
Produktkod. 13433969 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 13433969
Brand: Thermo Scientific™ 97303154630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för förutsägbara HPLC-separationer av föreningar i mycket vattenhaltiga mobila faser.
Säkerställ konsekvent, förutsägbar vätskekromatografi (LC) separationer av polära analyter med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ aQ-kolumner. Kiseldioxid med hög yta och tät stationär fastäckning minimerar sekundära interaktioner och ger reproducerbara högupplösta separationer. Den polära ändkapslade C18-fasen ger optimal retention av polära analyter och är helt kompatibel med 100 % vattenhaltiga mobila faser. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolumner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll.
Mycket reproducerbara separationer
  • Noggrant testad stationär fas bunden till kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda
Utmärkta toppformer för förbättrad upplösning och känslighet
  • Tät yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing
Exceptionell konsistens från kolumn till kolumn
  • Tillverkad, förpackad och testad i ISO-9000-ackrediterade anläggningar
  • Varje kolumn testas individuellt för att möta stränga specifikationer för retention, effektivitet och toppsymmetri
  • Förbättrad automatiserad packningsprocess
Alternativ selektivitet
  • Polär ändkapslad C18 stationär fas förbättrar retentionen av polära analyter
Kompatibel med mycket vattenhaltiga mobila faser
  • Polar ändskydd tillåter användning av 100 % vattenhaltiga mobila faser utan förlust av prestanda eller stabilitet
Finns i tre partikelstorlekar
  • 1,7 μm för snabb ultrahögpresterande LC (UHPLC)-separationer och 3 μm och 5 m μför mer traditionell HPLC-analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Syncronis
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 19%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Polär
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.