Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolumner Produktkod.: 11501184
I lager
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolumner
Produktkod. 11501184 Handla allt Thermo Scientific Produkter
50 mm, 2.1 mm, 1.7μ m, Varje
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11501184
Brand: Thermo Scientific™ 97102052130
Bara null kvar
I lager
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Används för hydrofob interaktion med omvänd fasseparation.
Uppnå repeterbara och konsekventa vätskekromatografi (LC) separationer med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolumner. Mycket ren kiseldioxid med stor yta och tät stationär fastäckning minimerar sekundära interaktioner och säkerställer robusta, högupplösta separationer. Dubbel ändtäckning ger extra yttäckning och tröghet mot basiska föreningar. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolumner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll.
Mycket reproducerbara separationer
  • Noggrant testad stationär fas bunden till kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda.
Utmärkta toppformer för förbättrad upplösning och känslighet
  • Tät yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing
  • Dubbla ändlock för extra yttäckning
Exceptionell konsistens från kolumn till kolumn
  • Tillverkad, förpackad och testad i ISO-9000-ackrediterade anläggningar
  • Varje kolumn testas individuellt för att möta stränga specifikationer för retention, effektivitet och toppsymmetri
  • Förbättrad automatiserad packningsprocess
Finns i tre partikelstorlekar
  • 1,7 μm för snabb ultrahögpresterande LC (UHPLC)-separationer och 3 μm och 5 m μför mer traditionell HPLC-analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
För användning med UHPLC
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 18130 psi (1250 bar)
Partikelstorlek 1.7μ m
pH 2 till 9
Porstorlek 100Å
Ytarea 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Syncronis
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 16%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolumner >