Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolumner
Produktkod. 11859292 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1,7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
31 product options available for selection
Product selection table with 31 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
11859292 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11819282 30 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11859282 50 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11889282 50 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11899282 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11723037 100 mm 3 mm 5 μm Varje
11819292 100 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11829292 150 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11839292 150 mm 3 mm 5 μm Varje
11869292 250 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11879292 250 mm 3 mm 5 μm Varje
11889292 250 mm 4 mm 5 μm Varje
11899292 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11849292 150 mm 4 mm 5 μm Varje
11859272 30 mm 2.1 mm 1.7μ m Varje
11501184 50 mm 2.1 mm 1.7μ m Varje
11879272 50 mm 3 mm 1,7 μm Varje
11889272 50 mm 4.6 mm 1.7μ m Varje
11521184 100 mm 2.1 mm 1.7μ m Varje
11809282 100 mm 3 mm 1,7 μm Varje
11564555 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 4
11574555 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 4
11584555 10 mm 4 mm 5 μm Paket med 4
13459738 50 mm 2.1 mm 3 μm Varje
13403959 50 mm 3 mm 3 μm Varje
13479738 50 mm 4.6 mm 3 μm Varje
13439738 100 mm 2.1 mm 3 μm Varje
13423959 100 mm 3 mm 3 μm Varje
13429738 100 mm 4.6 mm 3 μm Varje
13449738 150 mm 2.1 mm 3 μm Varje
13419738 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 31 options available.
31 options
Produktkod. 11859292 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 97105154630
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-11-2026
Används för hydrofob interaktion med omvänd fasseparation.
Uppnå repeterbara och konsekventa vätskekromatografi (LC) separationer med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolumner. Mycket ren kiseldioxid med stor yta och tät stationär fastäckning minimerar sekundära interaktioner och säkerställer robusta, högupplösta separationer. Dubbel ändtäckning ger extra yttäckning och tröghet mot basiska föreningar. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolumner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll.
Mycket reproducerbara separationer
  • Noggrant testad stationär fas bunden till kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda.
Utmärkta toppformer för förbättrad upplösning och känslighet
  • Tät yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing
  • Dubbla ändlock för extra yttäckning
Exceptionell konsistens från kolumn till kolumn
  • Tillverkad, förpackad och testad i ISO-9000-ackrediterade anläggningar
  • Varje kolumn testas individuellt för att möta stränga specifikationer för retention, effektivitet och toppsymmetri
  • Förbättrad automatiserad packningsprocess
Finns i tre partikelstorlekar
  • 1,7 μm för snabb ultrahögpresterande LC (UHPLC)-separationer och 3 μm och 5 m μför mer traditionell HPLC-analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flödeshastighet 1 ml/min
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 100Å
Ytarea 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Produktlinje Syncronis
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 16%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.