Läs mer
- Home
- Products
- Kromatografikolonner och patroner
- HPLC-kolonner och patroner
- HPLC-kolonner
- Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolumner
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolumner
Produktkod. 13449738 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Längd (metrisk) | Diameter (metrisk) | Partikelstorlek | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 13449738 | 150 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 11819282 | 30 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 11859282 | 50 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 11889282 | 50 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 11899282 | 100 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 11723037 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 11819292 | 100 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 11829292 | 150 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 11839292 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 11859292 | 150 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 11869292 | 250 mm | 2.1 mm | 5 μm | Varje |
| 11879292 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | Varje |
| 11889292 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 11899292 | 250 mm | 4.6 mm | 5 μm | Varje |
| 11849292 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | Varje |
| 11859272 | 30 mm | 2.1 mm | 1.7μ m | Varje |
| 11501184 | 50 mm | 2.1 mm | 1.7μ m | Varje |
| 11879272 | 50 mm | 3 mm | 1,7 μm | Varje |
| 11889272 | 50 mm | 4.6 mm | 1.7μ m | Varje |
| 11521184 | 100 mm | 2.1 mm | 1.7μ m | Varje |
| 11809282 | 100 mm | 3 mm | 1,7 μm | Varje |
| 11564555 | 10 mm | 2.1 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 11574555 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 11584555 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Paket med 4 |
| 13459738 | 50 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 13403959 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 13479738 | 50 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 13439738 | 100 mm | 2.1 mm | 3 μm | Varje |
| 13423959 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Varje |
| 13429738 | 100 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
| 13419738 | 150 mm | 4.6 mm | 3 μm | Varje |
Logga inför att se lagersaldo.
Beskrivning
Används för hydrofob interaktion med omvänd fasseparation.
Uppnå repeterbara och konsekventa vätskekromatografi (LC) separationer med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 kolumner. Mycket ren kiseldioxid med stor yta och tät stationär fastäckning minimerar sekundära interaktioner och säkerställer robusta, högupplösta separationer. Dubbel ändtäckning ger extra yttäckning och tröghet mot basiska föreningar. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolumner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll.
- Noggrant testad stationär fas bunden till kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda.
- Tät yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing
- Dubbla ändlock för extra yttäckning
- Tillverkad, förpackad och testad i ISO-9000-ackrediterade anläggningar
- Varje kolumn testas individuellt för att möta stränga specifikationer för retention, effektivitet och toppsymmetri
- Förbättrad automatiserad packningsprocess
- 1,7 μm för snabb ultrahögpresterande LC (UHPLC)-separationer och 3 μm och 5 m μför mer traditionell HPLC-analys
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 3 μm |
| pH | 2 till 9 |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 320 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L1 |
| Stationär fas | C18 |
| Produktlinje | Syncronis |
| Förpackningsmaterial | Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid |
| Kolbelastning | 16% |
| Kolumntyp | Omvänd fas |
| Endcapped | Ja |
| Fas | Omvänd fas |
| Visa mer Visa mindre |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.