Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 HPLC-kolonner
Robusta separationer med mycket ren kiseldioxid med stor yta som är dubbelt ändlock Syncronis C18 preparativa HPLC-kolonner med inerthet mot basiska föreningar.
Brand:  Thermo Scientific™ 97105-259270XL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 16308656
  • 87390.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 05-09-2025
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Visa mer
Specifikationer
Specifikationer
Förberedande kolumn, Xtended Life
250 mm
5 μm
100Å
60 °C
C18
16%
Ja
25 mm
3500 psi (240 bar)
2 till 9
320 m² /g
L1
Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Omvänd fas
Omvänd fas
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 HPLC-kolonner >