Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 HPLC-kolonner
Produktkod. 16318646 Handla allt Thermo Scientific Produkter
30 mm, 10 mm, Skydd 1/8 tum.
Längd (metrisk):
8 mm
20 mm
30 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
Kolumnformat:
Förberedande kolumn, Xtended Life
Guard Column
Preparativ kolonn, standard
Skydd 1/8 tum.
Skyddskolonn
Vakt 1/16 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16318646
Brand: Thermo Scientific™ 97105019323B
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robusta separationer med mycket ren kiseldioxid med stor yta som är dubbelt ändlock Syncronis C18 preparativa HPLC-kolonner med inerthet mot basiska föreningar.
Uppnå repeterbara och konsekventa LC-separationer för dina skala upp reningsbehov med Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 omvänd fas preparativa HPLC-kolonner. Dessa preparativa HPLC-kolonner har extremt ren kiseldioxid med hög yta med tät stationär fastäckning för att minimera sekundära interaktioner och säkerställa robusta, högupplösta separationer. Dubbel ändtäckning ger ytterligare yttäckning och tröghet mot basiska föreningar. Kolumner finns i en mängd olika dimensioner och ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Mycket reproducerbara separationer
  • Noggrant testad stationär fas bunden till kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda.
Förbättrad upplösning och känslighet
  • Tät yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing.
  • Dubbla ändlock för extra yttäckning.
  • C18 (USP L1) selektivitet.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
  • Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
  • Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
  • Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
  • Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
  • Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
  • Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
  • Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
  • Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
  • Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Skydd 1/8 tum.
Diameter (metrisk) 10 mm
För användning med Guard Column kräver användning av preparativ skyddshållare, 887-031
Längd (metrisk) 30 mm
Max. Tryck 2200 psi (152 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 9
Porstorlek 100Å
Ytarea 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L1
Stationär fas C18
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 16%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Produkttitel
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 HPLC-kolonner >