Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 HPLC-kolonner
Robusta separationer med mycket ren kiseldioxid med stor yta som är dubbelt ändlock Syncronis C18 preparativa HPLC-kolonner med inerthet mot basiska föreningar.
Brand: Thermo Scientific™ 97105-019023A
Beskrivning
Uppnå repeterbara och konsekventa LC-separationer för dina skala upp reningsbehov med Thermo Scientific™ Syncronis™ C18 omvänd fas preparativa HPLC-kolonner. Dessa preparativa HPLC-kolonner har extremt ren kiseldioxid med hög yta med tät stationär fastäckning för att minimera sekundära interaktioner och säkerställa robusta, högupplösta separationer. Dubbel ändtäckning ger ytterligare yttäckning och tröghet mot basiska föreningar. Kolumner finns i en mängd olika dimensioner och ett alternativ för XtendedLife-hårdvara som förbättrar kolonnens livslängd genom att bibehålla en enhetlig packad bädd.
Mycket reproducerbara separationer
- Noggrant testad stationär fas bunden till kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda.
Förbättrad upplösning och känslighet
- Tät yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing.
- Dubbla ändlock för extra yttäckning.
- C18 (USP L1) selektivitet.
Preparativa HPLC-kolonnhårdvarualternativ - baserat på kolumns innerdiameter (i.d. ) och kolumnprestandabehov.
Standardgängad och standardflänshårdvara
- Designad för standardapplikationer, sakkunnigt packad och robust designad för att tillhandahålla mångsidiga produkter för rutinbruk.
- Standardgängad hårdvara för pelare i.d. < 40 mm.
- Standardflänsbeslag för pelare i.d. ≥ 40 mm.
- Standard hårdvara kan modifieras på begäran för att vara kompatibel med SFC.
XtendedLife hårdvara
- Förbättrar kolonnens livslängd genom att integrera ett internt DAC-system (Dynamic Axial Compression), vilket säkerställer att mediabädden kontinuerligt packas tätt.
- Kompatibel med SFC och finns i dimensioner upp till 50mm i.d.
Preparative Guards är ett beprövat och kostnadseffektivt sätt att förlänga livslängden på din prep-kolonn. Våra förberedande skyddspelare kräver användning av en förberedande skyddshållare.
Kundspecifika beställningar
- Om det finns en Thermo Scientific stationär fas som du för närvarande använder och skulle vilja erhålla i en förberedande skala som inte visas eller skulle vilja diskutera en specifik kolumndimension, diskuterar vi gärna dina krav.
- Kontakta din lokala säljare för kundspecifika beställningar.
- Specialbyggda kolumner är inte kvalificerade för returer.
Specifikationer
Skyddskolonn | |
Skyddskolumn kräver användning av preparativ skyddshållare, 887-020 | |
4300 psi (295 bar) | |
2 till 9 | |
320 m² /g | |
L1 | |
Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid | |
Omvänd fas | |
Omvänd fas |
10 mm | |
20 mm | |
5 μm | |
100Å | |
60 °C | |
C18 | |
16% | |
Ja |