Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använd denna C8-kolonn för hydrofob interaktion omvänd fasseparation.
Förbättra konsistensen och tillförlitligheten av dina vätskekromatografi (LC) separationer med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 LC-kolonner. Kiseldioxid med hög renhet, hög ytarea och tät stationär fastäckning minimerar sekundära interaktioner och ger reproducerbara, högeffektiva separationer. Dubbel ändtäckning ger extra yttäckning och tröghet mot basiska föreningar. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolonner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll där mindre retention krävs än när man använder en C18-kolonn.
- Noggrant testad stationär fas bunden till kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda.
- Tät yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing
- Dubbla ändlock för extra yttäckning
- Tillverkad, förpackad och testad i ISO-9000-ackrediterade anläggningar
- Varje kolumn testas individuellt för att möta stränga specifikationer för retention, effektivitet och toppsymmetri
- Förbättrad automatiserad packningsprocess
- Rekommenderas för måttligt hydrofoba analyter eller när en mindre hydrofob fas ger optimal retention
- 1,7 μm för snabba ultrahögpresterande LC-separationer (UHPLC) och 3 μm och 5 m μför mer traditionell HPLC-analys
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| För användning med | UHPLC |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Max. Tryck | 18130 psi (1250 bar) |
| Partikelstorlek | 1.7μ m |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 320 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.