Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 HPLC-kolonner
Använd denna C8-kolonn för hydrofob interaktion omvänd fasseparation.
Brand:  Thermo Scientific™ 97205-253030
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11829322
  • 12655.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 08-09-2025
Beskrivning
Förbättra konsistensen och tillförlitligheten av dina vätskekromatografi (LC) separationer med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 LC-kolonner. Kiseldioxid med hög renhet, hög ytarea och tät stationär fastäckning minimerar sekundära interaktioner och ger reproducerbara, högeffektiva separationer. Dubbel ändtäckning ger extra yttäckning och tröghet mot basiska föreningar. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolonner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll där mindre retention krävs än när man använder en C18-kolonn.
Mycket reproducerbara separationer
  • Noggrant testad stationär fas bunden till kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda.
Utmärkta toppformer för förbättrad upplösning och känslighet
  • Tät yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing
  • Dubbla ändlock för extra yttäckning
Exceptionell konsistens från kolumn till kolumn
  • Tillverkad, förpackad och testad i ISO-9000-ackrediterade anläggningar
  • Varje kolumn testas individuellt för att möta stränga specifikationer för retention, effektivitet och toppsymmetri
  • Förbättrad automatiserad packningsprocess
Lägre hydrofob retention
  • Rekommenderas för måttligt hydrofoba analyter eller när en mindre hydrofob fas ger optimal retention
Finns i tre partikelstorlekar
  • 1,7 μm för snabba ultrahögpresterande LC-separationer (UHPLC) och 3 μm och 5 m μför mer traditionell HPLC-analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Analytisk kolonn
250 mm
5 μm
100Å
60 °C
C8
Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Omvänd fas
Omvänd fas
3 mm
5800 psi (400 bar)
2 till 8
320 m² /g
L7
Syncronis
10%
Ja
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 HPLC-kolonner > Längd 250 mm; ID 3 mm; Partikelstorlek 5 μm
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.