Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 HPLC-kolonner
Produktkod. 13483959 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 13483959
Brand: Thermo Scientific™ 97203104630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna C8-kolonn för hydrofob interaktion omvänd fasseparation.
Förbättra konsistensen och tillförlitligheten av dina vätskekromatografi (LC) separationer med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ C8 LC-kolonner. Kiseldioxid med hög renhet, hög ytarea och tät stationär fastäckning minimerar sekundära interaktioner och ger reproducerbara, högeffektiva separationer. Dubbel ändtäckning ger extra yttäckning och tröghet mot basiska föreningar. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolonner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll där mindre retention krävs än när man använder en C18-kolonn.
Mycket reproducerbara separationer
  • Noggrant testad stationär fas bunden till kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda.
Utmärkta toppformer för förbättrad upplösning och känslighet
  • Tät yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing
  • Dubbla ändlock för extra yttäckning
Exceptionell konsistens från kolumn till kolumn
  • Tillverkad, förpackad och testad i ISO-9000-ackrediterade anläggningar
  • Varje kolumn testas individuellt för att möta stränga specifikationer för retention, effektivitet och toppsymmetri
  • Förbättrad automatiserad packningsprocess
Lägre hydrofob retention
  • Rekommenderas för måttligt hydrofoba analyter eller när en mindre hydrofob fas ger optimal retention
Finns i tre partikelstorlekar
  • 1,7 μm för snabba ultrahögpresterande LC-separationer (UHPLC) och 3 μm och 5 m μför mer traditionell HPLC-analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 100 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L7
Stationär fas C8
Produktlinje Syncronis
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolbelastning 10%
Kolumntyp Omvänd fas
Endcapped Ja
Fas Omvänd fas
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.