Learn More
Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC HPLC-kolonner
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Maximera reproducerbarheten för vätskekromatografi och laboratorieproduktiviteten med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC-kolumner.
Säkerställ konsekventa, förutsägbara separationer av polära och hydrofila analyter med Thermo Scientific™ Syncronis™ HILIC LC-kolumner. Mycket ren kiseldioxid med stor ytarea och tät stationär fastäckning minimerar sekundära interaktioner och ger reproducerbara högupplösta separationer. Den zwitterjoniska stationära fasen resulterar i en neutral, mycket polär yta och ger alternativ selektivitet till C18-kolonner utan jonparning eller derivatisering. De mycket organiska mobila faserna som används med Syncronis HILIC-faser underlättar effektiv desolvation i ESI-MS-detektion och förbättrad känslighet.
Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolumner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll.
Mycket reproducerbara separationer- Noggrant testad stationär fas bunden till kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda
- Tät yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing
- Tillverkad, förpackad och testad i ISO-9000-ackrediterade anläggningar
- Varje kolumn testas individuellt för att möta stränga specifikationer för retention, effektivitet och toppsymmetri
- Förbättrad automatiserad packningsprocess
- Zwitterjonisk bunden fas förbättrar retentionen av polära och hydrofila analyter
- Inget behov av jonpar eller derivatisering
- Mycket organisk mobil fas underlättar desolvation i ESI-MS
- 1,7 μm för snabba ultrahögpresterande LC (UHPLC)-separationer
- 3 μm och 5 μm för mer traditionell HPLC-analys
Spécification
Spécification
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 2.1 mm |
| Längd (metrisk) | 50 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 320 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| Stationär fas | Zwitterionisk |
| Afficher plus |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.