Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ Fenyl HPLC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Använd denna kolonn med hög yta för separationer av aromatiska föreningar.
Uppnå repeterbara och konsekventa vätskekromatografi (LC) separationer av aromatiska föreningar med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ Fenyl LC-kolonner. Kiseldioxid med hög yta, tät stationär fastäckning och dubbel ändtäckning minimerar sekundära interaktioner och ger reproducerbara högupplösta separationer. Den fenylbundna aromatiska fasen erbjuder alternativ selektivitet till C18-kolonner och är särskilt användbar för optimerad retention av aromatiska analyter. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolumner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll.
- Noggrant testad stationär fas bunden till kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda.
- Tät yttäckning av kiseldioxid minimerar sekundära interaktioner och peak tailing
- Dubbla ändlock för extra yttäckning
- Tillverkad, förpackad och testad i ISO-9000-ackrediterade anläggningar
- Varje kolumn testas individuellt för att möta stränga specifikationer för retention, effektivitet och toppsymmetri
- Förbättrad automatiserad packningsprocess
- Förbättrad retention av aromatiska föreningar
- 1,7 μm för snabb ultrahögpresterande LC (UHPLC)-separationer och 3 μm och 5 m μför mer traditionell HPLC-analys
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | Analytisk kolonn |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Längd (metrisk) | 250 mm |
| Max. Tryck | 5800 psi (400 bar) |
| Partikelstorlek | 5 μm |
| pH | 2 till 8 |
| Porstorlek | 100Å |
| Ytarea | 320 m² /g |
| Temperatur | 60 °C |
| USP typ | L11 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.