Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ Silika HPLC-kolonner
Produktkod. 11879262 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1,7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Diameter (metrisk) Partikelstorlek Förpackningsstorlek
11879262 150 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11829262 50 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11839262 100 mm 2.1 mm 5 μm Varje
11889262 150 mm 3 mm 5 μm Varje
11899262 150 mm 4 mm 5 μm Varje
11809272 150 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11829272 250 mm 3 mm 5 μm Varje
11839272 250 mm 4 mm 5 μm Varje
11849272 250 mm 4.6 mm 5 μm Varje
11839252 100 mm 2.1 mm 1.7μ m Varje
11849252 100 mm 3 mm 1,7 μm Varje
11809252 50 mm 2.1 mm 1,7 μm Varje
13443949 150 mm 4.6 mm 3 μm Varje
11557991 10 mm 4 mm 5 μm Paket med 4
11547991 10 mm 3 mm 5 μm Paket med 4
11537991 10 mm 2.1 mm 5 μm Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Produktkod. 11879262 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 97005152130
Beräknad leverans: 23-11-2026
Maximera reproducerbarheten för vätskekromatografi och laboratorieproduktiviteten med hjälp av Syncronis Silica LC-kolonner.
Optimera reproducerbarheten av normalfaskromatografiska separationer med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica LC-kolonner. Mycket rena, basdeaktiverade kiseldioxidmedier med stor yta säkerställer robusta, högupplösta separationer av opolära och måttligt polära organiska föreningar genom normalfaskromatografi. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolumner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll.
Utmärkt reproducerbarhet i normalfaskromatografi
  • Kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda
  • Exceptionell konsistens från kolumn till kolumn
  • Tillverkad, förpackad och testad i ISO-9000-ackrediterade anläggningar
  • Varje kolumn testas individuellt för att möta stränga specifikationer för retention, effektivitet och toppsymmetri
  • Förbättrad automatiserad packningsprocess
Finns i tre partikelstorlekar
  • 1,7 μm för snabba ultrahögpresterande LC (UHPLC)-separationer
  • 3 μm och 5 μm för mer traditionell HPLC-analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 2.1 mm
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L3
Stationär fas Kiseldioxid
Produktlinje Syncronis
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolumntyp Normal fas
Fas Normal fas
Produkttyp Analytisk kolonn
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.