Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ Silika HPLC-kolonner
Produktkod. 13443949 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 4
Varje
Product Code. 13443949
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 97003154630
Only null left
Add to basket
Add to basket
Maximera reproducerbarheten för vätskekromatografi och laboratorieproduktiviteten med hjälp av Syncronis Silica LC-kolonner.
Optimera reproducerbarheten av normalfaskromatografiska separationer med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica LC-kolonner. Mycket rena, basdeaktiverade kiseldioxidmedier med stor yta säkerställer robusta, högupplösta separationer av opolära och måttligt polära organiska föreningar genom normalfaskromatografi. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolumner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll.
Utmärkt reproducerbarhet i normalfaskromatografi
  • Kiseldioxid av högsta kvalitet säkerställer konsekvent, förutsägbar LC-prestanda
  • Exceptionell konsistens från kolumn till kolumn
  • Tillverkad, förpackad och testad i ISO-9000-ackrediterade anläggningar
  • Varje kolumn testas individuellt för att möta stränga specifikationer för retention, effektivitet och toppsymmetri
  • Förbättrad automatiserad packningsprocess
Finns i tre partikelstorlekar
  • 1,7 μm för snabba ultrahögpresterande LC (UHPLC)-separationer
  • 3 μm och 5 μm för mer traditionell HPLC-analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kolumnformat Analytisk kolonn
Diameter (metrisk) 4.6 mm
För användning med HPLC
Längd (metrisk) 150 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 3 μm
pH 2 till 8
Porstorlek 100Å
Ytarea 320 m² /g
Temperatur 60 °C
USP typ L3
Stationär fas Kiseldioxid
Produktlinje Syncronis
Förpackningsmaterial Sfärisk, helt porös, Ultrapure Kiseldioxid
Kolumntyp Normal fas
Fas Normal fas
Typ Analytisk kolonn
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.