Läs mer
Thermo Scientific™ Syncronis™ Silika HPLC-kolonner
Produktkod. p-4523412 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diameter (metrisk):
2.1 mm
3 mm
4 mm
4.6 mm
Partikelstorlek:
1.7 μm
1.7μ m
3 μm
5 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 11829262
Brand: Thermo Scientific™ 97005054630
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Maximera reproducerbarheten för vätskekromatografi och laboratorieproduktiviteten med hjälp av Syncronis Silica LC-kolonner.
Optimera reproducerbarheten av normalfaskromatografiska separationer med hjälp av Thermo Scientific™ Syncronis™ Silica LC-kolonner. Mycket rena, basdeaktiverade kiseldioxidmedier med stor yta säkerställer robusta, högupplösta separationer av opolära och måttligt polära organiska föreningar genom normalfaskromatografi. Tillverkad och noggrant testad i ISO 9000 anläggningar, dessa kolumner är designade för att möta en rad analytiska behov inklusive snabb metodutveckling, kvantitativ analys och kvalitetskontroll.
Excellent Reproducibility in Normal Phase Chromatography
  • Highest quality silica ensure consistent, predictable LC performance
  • Exceptional Column-to-Column Consistency
  • Manufactured, packed and tested in ISO-9000-accredited facilities
  • Every column individually tested to meet stringent retention, efficiency and peak symmetry specifications
  • Enhanced automated packing process
Available in Three Particle Sizes
  • 1.7μm for rapid ultrahigh-performance LC (UHPLC) separations
  • 3μm and 5μm for more traditional HPLC analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat Analytical Column
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Längd (metrisk) 50 mm
Max. Tryck 5800 psi (400 bar)
Partikelstorlek 5 μm
pH 2 to 8
Porstorlek 100 Å
Ytarea 320 m²/g
Temperatur 60°C
USP typ L3
Stationär fas Silica
Produktlinje Syncronis
Förpackningsmaterial Spherical, Fully Porous, Ultrapure Silica
Kolumntyp Normal Phase
Fas Normal Phase
Typ Analytical Column
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.