Läs mer
Invitrogen™ Human Syndecan 1 (SDC1) ELISA Utrustning
Produktkod. 15445123
Kvantitet:
5 x 96 tester
96 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. 15445123
Brand: Invitrogen™ EHSDC1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA
The Human Syndecan 1 (SDC1) ELISA kvantifierar Hu Syndecan 1 i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturlig och rekombinant Hu Syndecan 1. Metodens princip The Human Syndecan 1 solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
CD138 (syndekan 1) är en transmembranproteoglykan som kan binda en mängd olika cytokiner och modulera deras aktivitet, såväl som aktiviteten hos extracellulära matriskomponenter och påverka många utvecklingsprocesser. CD138 uttrycks huvudsakligen i differentierande keratinocyter och uppregleras övergående i alla lager av epidermis vid vävnadsskada. Det är också starkt uttryckt på plasmaceller och kan detekteras även på fibroblaster, vaskulära glatta muskelceller och endotelceller. Uppreglering och nedreglering av CD138 på cellytan korrelerar ofta med vinsten av canceregenskaper. Serumnivåer av den utfällda lösliga sCD138 används som en prognostisk faktor för cancerogenes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillträdesnummer P18827
Analysintervall 16,38 till 4000 pg/ml
Analyskänslighet 14 pg/mL
Kalibreringsområde 14 pg/ml till 4000 pg/ml
Analysera Fastfas smörgås ELISA
Konjugera HRP
Produkttyp ELISA
Proteinfamilj Andra proteiner
Provtyp Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Detta ELISA parantikroppar detekterar human Syndecan-1. Andra arter ej fastställda.
Tillräckligt för 96 analyser
Målarter Människa
För användning med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Cancerbiologi, Immunologi, Neurovetenskap, Neurobiologi, Proteindetektion, Proteinanalys
För användning med (utrustning) Kolorimetrisk mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 6382
Gensymbol CD138,SDC,SYND1,syndekan
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Kit Innehåll Förbelagd 96 brunnars platta, Standard, Analysspädningskoncentrat, Biotinylerad detektionsantikropp, SAV-HRP, Tvättbuffert, Kromogen, Stoppa lösning, Självhäftande plåtskydd
Etikett eller färgämne HRP
Kvantitet 96 tester
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Inflammation
Provvolym Plasma 15μ L, Serum 15μ L, Supernatant 100μ L
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Synonym CD138, SDC, SYND1, syndecan
Mål CD138 (Syndecan-1)
Testtid 1 tim 20 min
Total analystid 4 timmar 45 minuter