missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Syndecan-2/CD362 Antibody (305515), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB2965J
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Syndecan-2/CD362 Monoclonal antibody specifically detects Syndecan-2/CD362 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Specifikationer
| Syndecan-2/CD362 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 305515 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD362 antigen, fibroglycan, heparan sulfate proteoglycan 1, cell surface-associated, Heparan sulfate proteoglycan core protein, HSPG, HSPG1syndecan proteoglycan 2, SYND2cell surface-associated heparan sulfate proteoglycan 1, syndecan 2, syndecan-2 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Syndecan-2/CD362, Glu19-Gly144, Accession # AAH49836.1 | |
| 0.1 mL | |
| Extracellular Matrix | |
| 6383 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering