Läs mer
Synephrine-13C2,15N Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Synephrine-13C2,15N Hydrochloride Salt |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/i6+1,9+1,10+1; |
| Formel vikt | 206.08 |