Läs mer
Agilent BioTek Synergy LC Empty Cube
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15958550 Handla allt Agilent BioTek Produkter
:
tom kub
Produktkod. 15958550
Brand: Agilent BioTek 1505000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används för Synergy LX anpassade kuber
  • Tom kub
  • Används för anpassade kuber med EX/EM-filter och dichroics
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Synergy LX
För användning med (applikation) ELISA, Fluorescens ELISA , Proteinkvantifiering, Nukleinsyrakvantifiering