Läs mer
Syngene™ G:BOX Chemi XX9 Gel Dokumentationssystem
Produktkod. 15843280 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Pixelstorlek:
9 MP
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pixelstorlek Förpackningsstorlek
15843280 9 MP Varje
1 options
Produktkod. 15843280 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer GBOXCHEMIXX9E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    376750.00 SEK
    337927.33 SEK / Paket med 1
    Save 38822.67 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-02-2027
G:BOX Chemi XX9 Gel Documentation System erbjuder högpresterande avbildning av geler och kemiluminescensblottar med otrolig upplösning.
  • Mångsidigt geldokumentationssystem för blottar och geler.
  • Kan användas för många avbildningstillämpningar inklusive DNA/proteingeler, kemiluminescens, fläckfria geler, färgade multiplexfluorescensblottar, 2D-geler och In Vivo-applikationer (ytterligare tillbehör kan behövas).
  • Inkluderar en Peltierkyld, högupplöst 9 MP-kamera, som kan producera 16-bitars bilder (med 65535 gråskalor).
  • Kamerachippet är ledande inom området med en QE på 73 % vid 425 nm (topp 77 %).
  • Systemet har ett F0.95-objektiv med motoriserad iris och fokus (med feedback) för korta inhämtningstider. Stretch-mörkrummet har en unik motoriserad hiss för att utnyttja zoomfunktioner, med autofokus och säkerställer att den maximala bildupplösningen av gelen eller fläcken fångas.
  • Levereras som standard med ett filterhjul med sju lägen, epivitt ljus och en valfri LED-port som ger kapacitet för fluorescensavbildning, för röd, grön, blå och nära-IR-avbildning (ytterligare tillbehör måste köpas). Den maximala visningsytan som är tillgänglig är 32,3 x 25,6 cm.
  • PC krävs (ingår ej).
    GeneSys är en applikationsdriven programvara designad för snabb bildfångst av biologiska prover. Den har ett enkelt ikonbaserat användargränssnitt som kan användas på Win 10-, 8- och 7-plattformar. GeneSys låter användaren ta bort gissningsarbetet från bildbehandling och producera snabba och enkla bilder av publiceringskvalitet. Alla filer som produceras är i ett unikt SGD-format, där endast rådata analyseras för kvantifiering av prover. Filer kan också sparas som TIFF, JPEG, BMP format. Användarprotokoll kan sparas för att granska tidigare bilder som tagits och enkelt replikera framtida avbildade geler. Alla tagna bilder kan enkelt redigeras med kommentarer, redigeringsverktyg, skärpa bilder och exporteras till GeneTools .
    GeneTools mjukvaran ger användaren snabb kvantifiering av prover och går från blots till analyserad data i några snabba steg.
    Analysprovtyper inkluderar molekylvikt, koloniräkning, spot blot och bandmatchning.
    Alla prover kan kvantifieras, inklusive multiplexerad proteinfluorescensanalys av upp till 5 prover samtidigt. Rådatafiler kan snabbt kvantifieras för att producera sann data för publiceringsdata. Rapporter av hög kvalitet kan exporteras i Word och Excel filer för enkel granskning.
    Både GeneSys och GeneTools programvara uppfyller kraven för 21 CFR Part 11 och GLP miljöer.
    Systemet kommer med 3 års garanti (återgång till fabrik), obegränsade licenser på GeneTools analysmjukvara och två gånger årligen gratis programuppdateringar.
    IQ/OQ finns tillgänglig på begäran.
gel, western, fluorescens, dokumentation, kemiluminescens, protein
Specifikationer
Beskrivning System för geldokumentation
Spänning 230 V
Djup (engelska) 21,7 tum
Djup (metriskt) 55 cm
Filtertyp 7-läges filterhjul
Höjd (engelska) 38,9 tum
Filterområde 20 x 20 cm eller 25 x 30 cm beroende på vald transilluminator
Pixelstorlek 9 MP
Bredd (engelska) 22,4 tum
Höjd (metrisk) 99 cm
Operativsystem Windows 7/8/10
Upplösning 9 MP upp till 27 MP
Programvara Genesys, Genetools
Transilluminator Tillval
Våglängd Beroende på transilluminator
Bredd (metrisk) 57 cm
Modell Gbox-Chemi-XX9
Skrivare ingår Nej (valfritt)
Kameratyp 9 MP
Storlek 57 x 99 x 55 cm
För användning med (applikation) Geldokumentation
Produktlinje Syngene
Produkttyp Gelavbildningdsystem
Kvantitet 1 st.
Visningstyp Hold (Håll)
Frekvens 50 Hz