Beskrivning
DigiGenius erbjuder reproducerbara, högupplösta digitala bilder för geldokumentation. Systemet är lätt att använda och låter dig fånga och visa bilder direkt på din PC eller MAC. DigiGenius geldokumentationssystem är idealiskt om du har en begränsad budget eftersom du kan köpa grundsystemet och sedan lägga till en UV-transilluminator, vitt ljusbord eller konverteringsskärm, säkerhetskåpa, mini mörkrum och skrivare, samt Syngenes branschledande GeneTools analysprogramvara, allteftersom behovet uppstår.
- Elektroforesgeler - Ethidium Bromid, Coomassie Blå, silverfläck, SYBR™ Guld, SYBR™ Grön, SYBR™ Säker, GelStar™ , SYPRO™ Röd, SYPRO™ Rubin, SYPRO™ Apelsin, fluorescein, Rhodamine Red™ , Texas Red™ , Pro-Q™ Diamant, djup Purple™
- Agarplattor
- Celler i kolvar
- Autoröntgenbilder
- Membran
- Fläckar och luckor
- Mikrotiterplattor
- Makro-arrayer
- Lågpris geldokumentationssystem
- Digitalkamera - bilder av hög kvalitet med exakt bandseparation
- Budgetsystem med analysmjukvara - kostnadseffektiv metod för att uppgradera när fluorescerande applikationer förändras
- Gränssnitt till PC eller Mac - Full kontroll över kamerainställningar och bildtagning
Obs: En transilluminator måste köpas separat.
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 115 V |
| Djup (engelska) | 11 tum |
| Djup (metriskt) | 210 mm |
| Filtertyp | UV |
| Höjd (engelska) | 8,2 tum |
| Pixelstorlek | 18 MP |
| Bredd (engelska) | 14,6 tum |
| Höjd (metrisk) | 370 mm |
| Bredd (metrisk) | 370 mm |
| Kameratyp | 24 bitars färg |
| Visa mer |