Beskrivning
- HILED Ljusalternativ för GBOX
- Belysningsenheter: Röd, Grön, Blå och Infraröd
- Inkluderar portal och elektronik
HILED, Multiplex. Fluorescens, westerns
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | Syngene |
| För användning med (applikation) | Fluorescerande westerns |
| För användning med (utrustning) | Syngene Gbox |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Våglängd | Blå, grön, röd, infraröd |
| Produkttyp | HILEDS |