Beskrivning
- Systemet levereras med Syngenes kraftfulla GeneTools analysprogramvara
- För lågbudgetgeldokumentation och analysfluorescenstillämpningar
- InGenius3-systemet drivs av GeneSys bildtagning och programvara som ger tillgång till ett brett utbud av funktioner för applikationskontroll
- Enkel att använda
- Har ett kompakt mörkrum med skjutdörr och ett inre vitt LED-ljus
- Högupplöst 3 MP-kamera med 16 bitars bildutgång, manuell zoomlins och manuell filterlåda med utbytbara filter som tillval (inkluderar ett UV-filter)
- Ansluts till PC eller bärbar dator
- Lätt att underhålla
- Bildförbättringar och kommentarer för publicering
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (engelska) | 15,8 tum |
| Djup (metriskt) | 375 mm |
| Filtertyp | UV |
| Höjd (engelska) | 24,4 tum |
| Pixelstorlek | 3 MP |
| Bredd (engelska) | 14,8 tum |
| Höjd (metrisk) | 620 mm |
| Operativsystem | Windows 7 och högre |
| Upplösning | 3 MP |
| Programvara | GeneSys bildtagning och GeneTools bildanalys |
| Visa mer |