Läs mer
Syngene™ Medium Wave UV-rör
Produktkod. 12873998 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Våglängd:
302 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Våglängd Förpackningsstorlek
12873998 302 nm Varje
1 options
Produktkod. 12873998 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer MWT8
Beräknad leverans: 07-12-2026
Medium Wave UV Tube för användning i UV-transilluminatorer.
  • För användning med alla GX och GE modell transilluminatorer
  • 302 nm våglängd
  • Mellanvåg
Specifikationer
Basstil 2-stift
Gaspåfyllning Neon-kvicksilver
Ljuskälla UV
Ljusliv 3000 till 9000 timmar.
Spänning 100/115/220/230 V
Wattal 50 W
Våglängd 302 nm
Vikt (engelska) <1 lb.
Vikt (metrisk) <0.5 kg
För användning med (utrustning) Alla transilluminatorer av GX/GE-modell
Produkttyp Midwave UV-rör