Läs mer
Syngene™ Slimline LED blå ljus transilluminator
Produktkod. 12864038 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Våglängd:
470 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Våglängd Förpackningsstorlek
12864038 470 nm Varje
1 options
Produktkod. 12864038 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer GEULTRASLIMLED
Beräknad leverans: 08-01-2027
Slimline LED Blue Light Transilluminator för visualisering av säkra färgämnen med längre våglängder.
  • 470 nm våglängd
  • Även blå epi LED-belysning
  • Hög känslighet med förbättrat S/N-förhållande
  • Bild en rad fluoroforer- EtBr, SYBRSafe, GelGreen , SYBR Guld, SYBRGreen, SYPRORuby, SYPROOrange, GelRed Säker
  • LED är säker för hud och ögon utan skador på DNA
Specifikationer
Amperage 0,65 A
Produkttyp LED-transilluminator
För användning med (applikation) Gbox Mini, blåljusapplikationer
För användning med (utrustning) Benchtop, InGenius3, U:Genius3 och NuGenius Systems
Produktlinje Syngene
Spänning 240 V
Intensitet Fast
Våglängd 470 nm
Typ av belysning LED blå