Läs mer
Synoptics™ Syngene™ Transilluminator med löpare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13406573 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Filtreringsområde (metrisk):
20 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Produktkod. Filtreringsområde (metrisk) unitSize
13406573 20 x 20 cm 1 enhet
1 options
Produktkod. 13406573 Leverantör Synoptics™ Leverantörsnummer GE2020ME
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Syngene slimline transilluminator för användning i Ingenius- och Nugenius-system
  • För användning i Ingenius- och Nugenius-system
  • Mediumwave - med löpare (utan lock)
  • 6 rör
  • 20 x 20 cm
  • 302nm
  • Elkrav: 230V, 50Hz
transilluminator, uv, 302nm
Specifikationer
Längd (metrisk) 32 cm
Bredd (metrisk) 25 cm
Höjd (metrisk) 8 cm
Djup (metriskt) 32 cm
Produkttyp UV-transilluminator
För användning med (applikation) Gel avbildning, proteinavbildning
För användning med (utrustning) Ingenius, Nugenius
Filtreringsområde (metrisk) 20 x 20 cm
Mått (L x B x H) 32 x 25 x 8cm
Elektriska krav 230 V
Storlek (metriskt) filter 20 x 20 cm
Modell GE-2020m-E
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Intensitet Fast
Våglängd 302 nm
Typ av belysning Trans UV