Läs mer
Syngene™ UV-transilluminator 2020M
Produktkod. 12864008 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Våglängd:
302 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Våglängd Förpackningsstorlek
12864008 302 nm Varje
1 options
Produktkod. 12864008 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer GX2020ME
Beräknad leverans: 25-01-2027
Syngene™ UV Transilluminator 2020M för belysning av alla prov som exciteras av UV-ljus.
  • Förseglad för att tillåta våta geler på ytan
  • För användning i Syngene™ System
  • 302nm våglängd
Specifikationer
Produkttyp UV-transilluminator
För användning med (utrustning) För G:Box-system
Wattal 230 w
Filtreringsområde (metrisk) 200 x 200 mm
Mått (L x B x H) 335 x 310 x 100 mm
Elektriska krav 230 V 50 Hz 230 w
Storlek (metriskt) filter 200 x 200 mm
Modell Syngene 2020M
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Intensitet Fast
Våglängd 302 nm
Typ av belysning UV