Läs mer
Syngene™ UV-transilluminator 2530M
Produktkod. 12874008 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Våglängd:
302 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Våglängd Förpackningsstorlek
12874008 302 nm Varje
1 options
Produktkod. 12874008 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer GX2530ME
Beräknad leverans: 08-01-2027
UV Transilluminator 2530M för belysning av alla prov som exciteras av UV-ljus.
  • Förseglad för att tillåta våta geler på ytan
  • För användning i Syngene™ System
  • 302 nm våglängd
Specifikationer
Produkttyp UV-transilluminator
För användning med (utrustning) För G:Box-system
Wattal 230 W
Filtreringsområde (metrisk) 250 x 300 mm
Mått (L x B x H) 335 x 310 x 100 mm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 230 W
Storlek (metriskt) filter 250 x 300 mm
Modell Syngene 2530M
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz
Intensitet Fast
Våglängd 302 nm
Typ av belysning Trans UV