Läs mer
Syngene™ UV-transilluminator 2020M
Produktkod. 12874028 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Våglängd:
302 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Våglängd Förpackningsstorlek
12874028 302 nm Varje
1 options
Produktkod. 12874028 Leverantör Syngene™ Leverantörsnummer BT2020ME
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 26-01-2027
UV Transilluminator 2020M är för belysning av alla prov som exciteras av UV-ljus.
  • Förseglad för att tillåta våta geler på ytan
  • För användning i Syngene System
Specifikationer
Produkttyp Enkel UV-transilluminator
Spänning 100/115/220/230 V
Intensitet Fast
Våglängd 302 nm
Typ av belysning UV