Beskrivning
- Använd omvandlaren för synligt ljus i kombination med en UV-transilluminator ger en vit yta för att visualisera synliga proteingeler.
Specifikationer
Specifikationer
| Intensitet | Fast |
| Våglängd | 302 nm |
| Beskrivning | UV (vit) |
| För användning med (utrustning) | IG/UG och DG Systems |
| Typ | Omvandlarplatta |