Läs mer
Syngene™ Synligt ljusomvandlare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-8011046 Handla allt Syngene Produkter
För användning med (utrustning):
G:BOX-system
IG/UG och DG Systems
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12894058
Brand: Syngene™ GECONVERT5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Visible Light Converter i kombination med din UV-transilluminator. Screen ger en vit yta för att visualisera synliga proteingeler.
  • Använd omvandlaren för synligt ljus i kombination med en UV-transilluminator ger en vit yta för att visualisera synliga proteingeler.
Specifikationer
Intensitet Fast
Våglängd 302 nm
Beskrivning UV (vit)
För användning med (utrustning) IG/UG och DG Systems
Typ Omvandlarplatta