Läs mer
Synta66, MedChemExpress
Beskrivning
Synta66 is an inhibitor of store-operated calcium entry channel Orai, which forms the pore of the CRAC channel, and used for the research of neurological disease.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Synta66 |
| CAS | 835904-51-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H17FN2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 77.5 mg/mL (219.95 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=C(F)C=NC=C1)NC2=CC=C(C3=CC(OC)=CC=C3OC)C=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 352.36 |
| Formel vikt | 352.36 |
| Visa mer |