Läs mer
Novus Biologicals™ Syntaxin 1B Overexpression Lysate
Produktkod. 18203520 Handla allt Bio Techne Produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
18203520 0.1 mg 0.1mg
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18203520 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBL116579
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
The Syntaxin 1B Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC29124 and based on accession number NM_52874. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens syntaxin 1B (STX1B), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.