Läs mer
Beschreibung
Synth-a-Freeze™ är ett definierat, flytande kryokonserveringsmedium innehållande 10 % dimetylsulfoxid (DMSO) utan antibiotika, antimykotika, hormoner, tillväxtfaktorer, serum eller protein och buffrat med HEPES och natriumbikarbonat. Synth-a-Freeze är avsedd för frysning och lagring av en mängd olika däggdjurscelltyper inklusive humana keratinocyter, embryonala stamceller, neurala stamceller och mesenkymala stamceller. Det ska inte användas för melanocyter.
Spezifikation
Spezifikation
| Celltyp | Keratinocytcell, embryonal stamcell, neural stamcell, mesenkymal stamcell |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Kryokonserveringsmedia |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterila |
| Med tillsatser | HEPES, Fenolrött, DMSO (10 %) |
| Produktlinje | Gibco, Synth-a-Freeze |
| Kvantitet | 50 ml |
| Frakt skick | Torr is |
| Mehr anzeigen |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?