Läs mer
Corning™ Synthegel™ 3D hiPSC Grow Mix, 1 mg, lyofiliserat pulver
Handla allt Corning Produkter
Kvantitet:
1 mg
Beskrivning
- Matrisstyvhet kan justeras genom att ändra peptidkoncentrationen
- Renad syntetisk peptid i neutralt pH
- Celler är inkapslade i fysiologiska efterliknande förhållanden
- Snabb hydrogelbildning (5 till 30 minuter)
- Sol-gel-överföring reversibel med skjuvkraft
- Arbetar med standard cellodlingsmetoder, tillväxtfaktorer och media
- Tillåter tillväxt och passage av hiPSCs i 3D-format
- HiPSC Grow Mix-tillägget ger en komplett miljö för hiPSC 3D-kultur
- Tillåter 3D-inbäddade och suspension hiPSC-kulturer
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 till 8 °C |
| Beskrivning | 1 mg hiPSC Growth Mix Supplement |
| Typ av kultur | 3D-cellkultur |
| Form | Frystorkat material |
| Produkttyp | Extracellulär matris |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med | hiPSC 3D Culture Matrix Kit |
| Kvantitet | 1 mg |
| Källa | Kemiskt definierad |