Läs mer
Corning™ Synthegel™ 3D hiPSC Matrix Kit, 10 ml
Handla allt Corning Produkter
Kvantitet:
10 mL
Beskrivning
- Satsen består av en injektionsflaska med Synthegel 3D hiPSC peptid nanofiberlösning och en injektionsflaska med Synthegel X-Link lösning
- Kräver en flaska med frystorkad Synthegel 3D hiPSC Grow Mix
- Matrisstyvhet kan justeras genom att ändra peptidkoncentrationen
- Renad syntetisk peptid i neutralt pH
- Celler är inkapslade i fysiologiska efterliknande förhållanden
- Snabb hydrogelbildning (5 till 30 minuter)
- Sol-gel-överföring reversibel med skjuvkraft
- Arbetar med standard cellodlingsmetoder, tillväxtfaktorer och media
- Tillåter tillväxt och passage av hiPSCs i 3D-format
- HiPSC Grow Mix-tillägget ger en komplett miljö för hiPSC 3D-kultur
- Tillåter 3D-inbäddade hiPSC-kulturer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO |
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 2 till 8 °C |
| Kultur Miljö | Omgivningstemperatur |
| Beskrivning | Synthegel™ 3D hiPSC Matrix Kit |
| Detektionsmetod | 3D-cellkultur |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Extracellulär matris |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Formatera | Kit |
| Visa mer |