Läs mer
Corning™ Synthegel™ Spheroid Matrix Kit, 10 ml
Produktkod. 17962291 Handla allt Corning Produkter
Kvantitet:
10 mL
Produktkod. 17962291
Brand: Corning™ 354789
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Forskningsverktyg för höghalt 3D biologiskt bildad sfäroidkultur med mer exakta in vivo-förutsägelser. Matrisen har en starkare gel och optimal cytokompatibilitet för sfäroidodling. Satsen består av en spheroid matrix peptid nanofiberlösning och en Synthegel X-Link lösning.
  • Matrisstyvhet kan justeras genom att ändra peptidkoncentrationen
  • Renad syntetisk peptid i neutralt pH
  • Celler är inkapslade i fysiologiska efterliknande förhållanden
  • Snabb hydrogelbildning (5 till 30 minuter)
  • Sol-gel-överföring reversibel med skjuvkraft
  • Arbetar med standardcellodlingsmetoder, tillväxtfaktorer och media
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO
Färg Klart
Innehåll och lagring Förvara vid 2 till 8 °C
Kultur Miljö Omgivningstemperatur
Beskrivning Synthegel™ Spheroid Matrix Kit
Typ av kultur 3D-cellkultur
Form Vätska
Produkttyp Extracellulär matris
Sterilitet Sterilfiltrerad
Formatera Kit
För användning med (applikation) Odling av cancersfäroider i en syntetisk peptidhydrogel
pH Neutral
Produktlinje Hydrogel
Kvantitet 10 mL
Frakt skick Omgivningstemperatur
Källa Syntetisk peptidmatris