Läs mer
Corning™ Synthemax™ II Upplösbara mikrobärare
Produktkod. 17253084 Handla allt Corning Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17253084 10 g
17233084 1 g
17243084 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17253084 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 7290
I lager
Corning mikrobärare är designade för att förenkla dina uppskalningsprocesser.
  • Sterila
  • Klar att användas
  • Finns i slutna systemförpackningar för att användas direkt med bioreaktorer
  • Dessutom är mikrobärarna ytbehandlade för att förbättra cellvidhäftning, maximera cellutbyte och livsduglighet
  • Konsistens– USP Klass VI polystyrenmaterial ger en konsekvent plattform
  • Prestanda– Corning mikrobärare erbjuds obehandlade eller med följande ytbehandlingar
  • Corning Synthemax™ II-substrat skapar en syntetisk yta på mikrobärarna för stamcellsexpansion
  • För användning med MSC- och iPS/ES-applikationer. (Fritt från animaliskt ursprung)
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Ickepyrogena
  • Finns som slutna systemlösningar
  • Corning mikrobärare finns sterila och färdiga att använda i 1 till 10 g injektionsflaskor. Det här formatet ger flexibilitet att välja mängden pärlor som ska användas.
  • Under den mogna fasen av processutveckling och in i tillverkningen skulle slutna systemförpackningar vara nödvändiga för att bibehålla steriliteten och underlätta bioreaktorbelastningen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) MSC- och iPS/ES-applikationer
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Synthemax™ II
Produkttyp Mikrobärare
Material USP Klass VI polystyren
Kvantitet 10 g