Läs mer
Invitrogen™ Syntetblock (10X)
Produktkod. 10524335
Change view
Kvantitet:
1 flaska, 75 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10524335 1 flaska, 75 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10524335 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA017
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Invitrogen's 10X Synthetic Block är ett koncentrerat polymerbaserat proteinfritt blockeringsmedel.
Invitrogen's 10X Synthetic Block is a concentrated polymer-based protein-free blocking agent. This easy to use blocking agent has been optimized for use with Invitrogen's ProtoArray Human Protein Microarrays and results in optimal assay performance and signal-to-background ratio. Sufficient reagent for processing 10 arrays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Förpackningstyp Flaska
Utspädning 10X
Kvantitet 1 flaska, 75 ml
Lösningstyp Blockerande/bakgrundsdämpande reagens