Läs mer
PURUS™ Syntetiskt renrumspapper
Produktkod. 15723579 Handla allt Purus Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Vitt
Storlek:
A3
A4
Vikt (metrisk):
105 g/m²
80 g/m²
Kvantitet:
250 ark/pk., 10 pack/Cs.
250 ark/pk., 5 pack/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 250
Paket med 5
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Storlek Vikt (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
15723579 Blått A3 80 g/m² 250 ark/pk., 5 pack/Cs. Paket med 5
15713579 Blått A4 80 g/m² 250 ark/pk., 10 pack/Cs. Paket med 10
15743579 Klart A4 80 g/m² 250 ark/pk., 10 pack/Cs. Paket med 10
15753579 Rosa A4 80 g/m² 250 ark/pk., 10 pack/Cs. Paket med 10
15773579 Vitt A4 80 g/m² 250 ark/pk., 10 pack/Cs. -
15793579 Gult A4 80 g/m² 250 ark/pk., 10 pack/Cs. Paket med 10
15763579 Vitt A4 105 g/m² 250 ark/pk., 10 pack/Cs. Paket med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15723579 Leverantör PURUS™ Leverantörsnummer LCIB 2040C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2298.35 SEK
    1953.87 SEK / Paket med 5
    Save 344.48 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-12-2026
Renrumspapper som utmärker sig i draghållfasthet. För skrivning, utskrift och fotokopiering i renrumsmiljöer, PURUS™ Renrumspapper ger utmärkt tryckbarhet och värmetonervidhäftning och är återvinningsbart.
  • Har hög draghållfasthet och utmärkt värmebeständighet för förbättrad kopiator- och utskriftseffektivitet
  • Proprietär bindningsteknologi resulterar i mycket låga halter av partiklar, icke-flyktiga rester (NVR) och jonextraherbara ämnen
  • Unik precisionsskärningsteknik garanterar konsekvent dimensionering och renhet
  • Tillverkad i ISO 4 (Klass 10) renrum
  • Återvinningsbar
  • Lämplig för användning i ISO 4 till 5 (klass 10 till klass 1000) renrum
Specifikationer
Material Syntetisk
Regerade Nej
Färg Blått
Mått (L x B) 420 x 297 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) För klass 10 till klass 1000 renrum, skrivning, utskrift och fotokopiering i rena miljöer
Vanligt papper Ja
Produkttyp Renrumspapper
Kvantitet 250 ark/pk., 5 pack/Cs.
Storlek A3
Vikt (metrisk) 80 g/m²