Beskrivning
- Har hög draghållfasthet och utmärkt värmebeständighet för förbättrad kopiator- och utskriftseffektivitet
- Egen bindningsteknik resulterar i mycket låga halter av partiklar, icke-flyktiga rester (NVR) och jonextraherbara ämnen
- Unik precisionsskärningsteknik garanterar konsekvent dimensionering och renhet
- Tillverkad i ISO 4 (Klass 10) renrum
- Återvinningsbar
- Lämplig för användning i ISO 4 till 5 (klass 10 till klass 1000) renrum
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Syntetisk |
| Regerade | Nej |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | A4 (210 x 297 mm) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| För användning med (applikation) | För klass 10 till klass 1000 renrum, skrivning, utskrift och fotokopiering i rena miljöer |
| Vanligt papper | Ja |
| Produkttyp | Renrumspapper |
| Kvantitet | 250 ark/pk., 10 pack/Cs. |
| Storlek | A4 |
| Visa mer |