Läs mer
PURUS™ Syntetiskt renrumspapper
Handla allt Purus Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Vitt
White
Storlek:
A3
A4
Vikt (metrisk):
100 gsm
105 gsm
80 gsm
Kvantitet:
250 Sheets/Pk., 10 Packs/Cs.
250 ark/pk., 10 pack/Cs.
250 ark/pk., 5 pack/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 250
Paket med 5
Beskrivning
- Features high tensile strength and excellent heat resistance for enhanced copier and printing efficiency
- Proprietary binding technology results in very low levels of particles, nonvolatile residue (NVR) and ion extractables
- Unique precision cutting technology guarantees consistent sizing and cleanliness
- Produced in ISO 4 (Class 10) cleanroom
- Recyclable
- Suitable for use in ISO 4 to 5 (Class 10 to Class 1000) cleanrooms
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Synthetic |
| Färg | White |
| Beskrivning | Cleanroom Paper, 4 hole punch |
| Mått (L x B) | 210 x 297 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| För användning med (applikation) | For Class 10 to Class 1000 cleanrooms, writing, printing and photocopying in clean environments |
| Vanligt papper | Yes |
| Produkttyp | Cleanroom Paper |
| Kvantitet | 250 Sheets/Pk., 10 Packs/Cs. |
| Storlek | A4 |
| Visa mer |