Läs mer
TFA Dostmann™ Analog termo-hygrometer med mässingsring
Produktkod. 10057641
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
102 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre
10057641 102 mm
1 options
Produktkod. 10057641 Leverantör TFA Dostmann™ Leverantörsnummer 45.2007
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna termohygrometer i form av ett klassiskt fickur med mässingsram är ett idealiskt mätinstrument för att övervaka rumsklimatet genom att hålla ett öga på temperatur och luftfuktighet och reglera dem med riktad uppvärmning och ventilation när värdena ligger utanför de markerade komfortnivåerna.
  • Helt tillverkad i Tyskland
  • För ett hälsosamt inomhusklimat
  • Syntetisk hårprecisionshygrometer
  • Hus med mässingsram
  • Med markanta komfortnivåer
  • Inga batterier krävs
Specifikationer
Material Plast, mässing
Montering Vägg
Längd (metrisk) 102 mm
Bredd (metrisk) 35 mm
Höjd (metrisk) 113 mm
Diameter (metrisk) Yttre 102 mm
Vikt (metrisk) 65 g
Inkluderar Bruksanvisning